Learn More
5-Hydroxyméthyl-2-furaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454084 1 g 1g
11464084 5 g 5g
11474084 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454084 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12475.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.69€
    58.65€ / 1g
    Économisez 12.04€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde is used as an intermediate of OMBF (5,5'-oxydimethylenebis(2- furfural)), crown ethers. It is used in organic synthesis to prepare dialdehydes, glycols, ethers, amino alcohols and acetals. It acts as an antioxidant found in some fruit juices and caramel products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-hydroxyméthyl-2-furaldéhyde est utilisé comme intermédiaire de l’OMBF (5,5′-oxydiméthylène(2-furfural)), des éthers en couronne. Il est utilisé dans la synthèse organique pour préparer des dialdéhydes, des glycols, des éthers, des aminoalcools et des acétals. Il agit comme un antioxydant trouvé dans certains jus de fruits et produits au caramel.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’acétate d’éthyle, l’acétone, le diméthylformamide, le benzène, l’éther et le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Maintenir le récipient bien fermé. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et les agents réducteurs forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-47-0
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.111
Numéro MDL MFCD00003234
Clé InChI NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
CID PubChem 237332
ChEBI CHEBI:412516
Nom IUPAC 5-(hydroxyméthyl)furane-2-carbaldéhyde
SMILES C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Point de fusion 32°C to 35°C
Densité 1.206
Point d’ébullition 114°C to 116°C (1 mmHg)
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.562
Quantité 1 g
Beilstein 110889
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,4832
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ethyl acetate,acetone,dimethylformamide,benzene,ether and chloroform.
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde