Learn More
5-Hydroxyméthyl-2-furaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxymethyl-2-furfural |
| CAS | 67-47-0 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C6 H6 O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 5-Hydroxymethylfurfural, 5-(Hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 2-Furancarboxaldehyde, 5-(hydroxymethyl)-, 2-Furaldehyde, 5-(hydroxymethyl)- (8CI), 5-(Hydroxymethyl)-2-furancarboxaldehyde, 2-Formyl-5-hydroxymethylfuran, 2-Hydroxymethyl-5-furfural, 5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)-2-furancarbonal, 5-(Hydroxymethyl)-2-furfural, 5-(Hydroxymethyl)-2-furfuraldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furancarboxaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hmf, 5-Hydroxymethyl-2-formylfuran, 5-Hydroxymethylfuraldehyde, 5-Hydroxymethylfuran-2-aldehyde, 5-Hydroxymethylfurfuraldehyde, 5-Hydroxymethylfurfurol, 5-Oxymethylfurfurole, Aes 103, BAX 555, HMF, Hydroxymethylfuraldehyde, Hydroxymethylfurfural, Hydroxymethylfurfuralaldehyde, Hydroxymethylfurfuraldehyde, NSC 40738 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2 |
| SMILES | OCc1oc(C=O)cc1 |
| Nom IUPAC | 5-(hydroxyméthyl)furan-2-carboddé ne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 126.11 |
| Afficher plus |