Learn More
5-(Hydroxyméthyl)-2-iodophénol ,97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10662275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10662275 5 g Flacon en verre ambré 5g
10515744 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10662275 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07809DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 773869-57-1
Formule moléculaire C7H7IO2
Poids moléculaire (g/mol) 250.035
Clé InChI VIWWSAGABDIIFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxymethyl-2-iodophenol, 3-hydroxy-4-iodobenzyl alcohol, 3-hydroxy-4-iodobenzenemethanol, benzenemethanol,3-hydroxy-4-iodo, zlchem 794, 5-hydroxymethyl-2-iodo-phenol, 3-hydroxy-4-iodophenyl methanol, 5-hydroxymethyl-2-iodanyl-phenol
CID PubChem 18525941
Nom IUPAC 5-(hydroxyméthyl)-2-iodophénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CO)O)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(hydroxyméthyl)-2-iodophénol
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 250.03
Pourcentage de pureté 97%