Learn More
5-(Hydroxyméthyl)-3-[2-(2-méthoxyphénoxy)éthyl]-2-oxazolidinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(Hydroxymethyl)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]-2-oxazolidinone |
| CAS | 1798014-64-8 |
| Formule moléculaire | C13H17NO5 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17NO5/c1-17-11-4-2-3-5-12(11)18-7-6-14-8-10(9-15)19-13(14)16/h2-5,10,15H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | O=C1OC(CO)CN1CCOC2=CC=CC=C2OC |
| Nom IUPAC | 5-(hydroxyméthyl)-3-(2-(2-méthoxyphénoxy)éthyl)oxazolidin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.28 |
| Poids de la formule | 267.11 |