Learn More
5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)thiazole, TRC
Code produit 30132487
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132487 500 mg 500mg
30004331 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132487 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH947795500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 317318-96-0
Formule moléculaire C12 H10 F3 N O S
Poids moléculaire (g/mol) 273.2741
Synonyme 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolemethanol, [4-Methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)thiazol-5-yl]methanol, [4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl]methanol
Nom IUPAC [4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl]methanol
SMILES Cc1nc(sc1CO)c2ccc(cc2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)thiazole
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H10F3NOS/c1-7-10(6-17)18-11(16-7)8-2-4-9(5-3-8)12(13,14)15/h2-5,17H,6H2,1H3
Poids de la formule 273.0435