Learn More
5'-Hydroxyméthyl 5'-Desméthyl Meloxicam, TRC
Code produit 30011827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011827 2.5 mg 2.50mg
30006021 10 mg 10mg
30004200 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011827 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9478102.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 28-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130262-92-9
Formule moléculaire C14 H13 N3 O5 S2
Poids moléculaire (g/mol) 367.4
Synonyme 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-N-[5-(hydroxymethyl)-2-thiazolyl]-2-methyl-, 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-N-[5-(hydroxymethyl)-2-thiazolyl]-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 5-Hydroxy ethyl meloxicam, 5'-Hydroxymethyl 5'-Desmethyl Meloxicam
Nom IUPAC 4,5-dihydroxy-2-méthyl-N-(5-méthyl-1,3-thiazol-2-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
SMILES CN1C(=C(O)c2c(O)cccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5'-Hydroxymethyl 5'-Desmethyl Meloxicam
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H13N3O5S2/c1-7-6-15-14(23-7)16-13(20)11-12(19)10-8(18)4-3-5-9(10)24(21,22)17(11)2/h3-6,18-19H,1-2H3,(H,15,16,20)
Poids de la formule 367.0297
Pourcentage de pureté >95%