Learn More
5-(hydroxyméthyl)furfural, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10654972 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10654972 1 g Flacon en verre -
10316520 5 g Flacon en verre 5g
11986161 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10654972 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121460010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.25€
    73.65€ / 1g
    Économisez 14.60€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-47-0
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Clé InChI NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
CID PubChem 237332
ChEBI CHEBI:412516
Nom IUPAC 5-(hydroxyméthyl)furane-2-carbaldéhyde
SMILES C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Hydroxymethyl)furfural
Point de fusion 30.0°C to 34.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 114°C to 116°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5627
Quantité 1 g
Beilstein 18, V,1, 130
Merck Index 15,4871
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre et/ou morceaux liquides ou cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-(Hydroxymethyl)furfural
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.