Learn More
5-Hydroxyméthyl-N-phényl-2,1H-pyridone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| CAS | 887406-49-7 |
| Formule moléculaire | C12 H11 N O2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 2(1H)-Pyridinone, 5-(hydroxymethyl)-1-phenyl-, 5-(Hydroxymethyl)-1-phenyl-2(1H)-pyridinone, 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11NO2/c14-9-10-6-7-12(15)13(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H,9H2 |
| SMILES | OCC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 5-(hydroxyméthyl)-1-phénylpyridin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 201.22 |
| Poids de la formule | 201.079 |