Learn More
5-(hydroxyméthyl)uracile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341377 5 g 5g
11331377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01682.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4433-40-3 | C5H6N2O3 | 142.11 g/mol
5-(Hydroxymethyl)uracil serves as a stable major oxidative modification of thymine formed through the action of ionizing radiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-(hydroxyméthyl)uracil sert de modification oxydative majeure stable de la thymine formée par l’action des rayonnements ionisants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (50 g/l) à 20°C, DMSO, diméthylformamide ou d’éthanol à 100 %.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4433-40-3
Formule moléculaire C5H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Numéro MDL MFCD00056024
Clé InChI JDBGXEHEIRGOBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxymethyluracil, 5-hydroxymethyl uracil, 5-hydroxymethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-oxymethyluracil, 4-methyl-5-oxyuracil, uracil, 5-hydroxymethyl, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-hydroxymethyl, thymine, alpha-hydroxy, 5-hydroxymethyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione
CID PubChem 78168
ChEBI CHEBI:16964
Nom IUPAC 5-(hydroxyméthyl)-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES OCC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Hydroxymethyl)uracil
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 125482
Informations sur la solubilité Soluble in water. (50g/L ) at 20°C,DMSO,dimethyl formamide or 100% ethanol.
Poids de la formule 142.12
Pourcentage de pureté 98%