Learn More
5-Hydroxymethylfurfural, MedChemExpress
Code produit 16425467
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16425467 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16425467 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY0051
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 5-Hydroxymethylfurfural (2-Hydroxymethyl-5-furfural), derived from lignocellulosic biomass, inhibits yeast growth and fermentation as stressors.
5-Hydroxymethylfurfural (2-Hydroxymethyl-5-furfural), derived from lignocellulosic biomass, inhibits yeast growth and fermentation as stressors.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxymethylfurfural
CAS 67-47-0
Couleur Marron
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H6O3
Quantité 50 mg
Synonyme 2-Hydroxymethyl-5-furfural 2-Formyl-5-hydroxymethylfuran
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (396.48 mM)
SMILES O=CC1=CC=C(CO)O1
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation