Learn More
5-Hydroxymethyluracil, MedChemExpress
Description
5-Hydroxymethyluracil is a product of oxidative DNA damage. 5-Hydroxymethyluracil can be used as a potential epigenetic mark enhancing or inhibiting transcription with bacterial RNA polymerase.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxymethyluracil |
| CAS | 4433-40-3 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H6N2O3 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (351.84 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC(C(CO)=CN1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.11 |
| Poids de la formule | 142.11 |
| Afficher plus |