Learn More
Acide 5-hydroxynicotinique, 97 %
Code produit 15473977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473977 25 g 25g
15453977 1 g 1g
15463977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15473977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30725.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27828-71-3
Formule moléculaire C6H4NO3
Poids moléculaire (g/mol) 138.10
Numéro MDL MFCD00129117
Clé InChI ATTDCVLRGFEHEO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 5-hydroxynicotinic acid, 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydroxy nicotinic acid, nicotinic acid, 5-hydroxy, 3-carboxy-5-hydroxypyridine, 3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 5-hydroxynicotinicacid, 5hn
CID PubChem 34037
Nom IUPAC Acide 5-hydroxypyridine-3-carboxylique
SMILES OC1=CN=CC(=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxynicotinic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.