Learn More
5-hydroxyoxindole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15668685 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15668685 5 g 5g
15658685 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15668685 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153550050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3416-18-0 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3416-18-0
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Clé InChI ZGTUSQAQXWSMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxyoxindole, 5-hydroxyindolin-2-one, 5-hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one, 2,3-dihydro-5-hydroxyindol-2-one, 5-hydroxy-2-oxyindole, 5-hydroxy-2-indolinone, 5-hydroxy-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-hydroxy-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2-indolinone, 5-hydroxy, 5-hydroxy-oxindole
CID PubChem 76955
Nom IUPAC 5-hydroxy-1,3-dihydroindol-2-one
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyoxindole
Point de fusion 266.0°C to 272.0°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 96%