Learn More
Acide 5-hydroxypicolinique, TRC
Code produit 30401714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401714 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401714 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95127550G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxypicolinic Acid
CAS 15069-92-8
Formule moléculaire C6 H5 N O3
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4/h1-3,8H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cn1
Nom IUPAC Acide 5-hydroxypyridine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Poids de la formule 139.0269