Learn More
Acide 5-hydroxypicolinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxypicolinic Acid |
| CAS | 15069-92-8 |
| Formule moléculaire | C6 H5 N O3 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5NO3/c8-4-1-2-5(6(9)10)7-3-4/h1-3,8H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(O)cn1 |
| Nom IUPAC | Acide 5-hydroxypyridine-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 139.11 |
| Poids de la formule | 139.0269 |