Learn More
Acide 5-hydroxypyridine-2-carboxylique, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431379 1 g 1g
15441379 5 g 5g
15451379 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15431379 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64265.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15069-92-8 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Useful synthetic intermediate. Also intermediate for pharmaceutical application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Intermédiaire synthétique utile. Également intermédiaire pour les applications pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le diméthylsulfoxyde, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15069-92-8
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00661309
Clé InChI CGRRUFNHHQCLDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxypicolinic acid, 5-hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-pyridine-2-carboxylic acid, 6-carboxy-3-pyridinol, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydroxy-2-pyridine carboxylic acid, pubchem10094, 5-hydroxypicolinic acidn, acmc-209d4x, ksc171o9d
CID PubChem 268740
Nom IUPAC Acide 5-hydroxypyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CC(=NC=C1O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 260°C to 264°C
Quantité 1 g
Beilstein 116009
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,dimethyl sulfoxide ,ethanol and methanol.
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide