Learn More
Acide 5-hydroxypyridine-2-carboxylique, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Useful synthetic intermediate. Also intermediate for pharmaceutical application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Intermédiaire synthétique utile. Également intermédiaire pour les applications pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le diméthylsulfoxyde, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid |
| Point de fusion | 260°C to 264°C |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 116009 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in acetone,dimethyl sulfoxide ,ethanol and methanol. |
| Poids de la formule | 139.11 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Forme physique | Solide |