Learn More
5-Hydroxyquinoléin-2(1H)-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxyquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 31570-97-5 |
| Formule moléculaire | C9H7NO2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 5-Hydroxy-2(1H)-quinolone, 5-Hydroxycarbostyril, 5-Hydroxyquinolin-2(1H)-one, NSC 134652 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(12)10-7/h1-5,11H,(H,10,12) |
| SMILES | Oc1cccc2NC(=O)C=Cc12 |
| Nom IUPAC | 5-hydroxy-1H-quinoléin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 161.16 |
| Poids de la formule | 161.0477 |