Learn More
5-Hydroxyquinoline, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31103214
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31103214 250 mg
31098944 100 g
31095988 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31103214 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11580250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyquinoline
CAS 578-67-6
Formule moléculaire C9H7NO
Numéro MDL MFCD00006792
Quantité 250 mg
SMILES OC1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Pourcentage de pureté 98%