Learn More
5-Hydroxyquinoline, TRC
Code produit 30405691
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30405691 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405691 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH939950250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyquinoline
CAS 578-67-6
Formule moléculaire C9H7NO
Quantité 250 mg
Synonyme 5-Quinolinol, 5-Hydroxyquinoline, NSC 405729
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10-8/h1-6,11H
SMILES Oc1cccc2ncccc12
Nom IUPAC Quinoline-5-ol
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Poids de la formule 145.0528