Learn More
5-Hydroxytryptophan, MedChemExpress
Code produit 16488868
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488868 10 mg
16484757 50 mg
16408996 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16488868 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0122
MedChemExpress 5-Hydroxytryptophan, a tryptophan metabolite, is a direct 5-hydroxytryptamine (5-HT) precursor and an L-aromatic amino acid decarboxylase substrate. .
5-Hydroxytryptophan, a tryptophan metabolite, is a direct 5-hydroxytryptamine (5-HT) precursor and an L-aromatic amino acid decarboxylase substrate. .
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxytryptophan
CAS 56-69-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H12N2O3
Synonyme 5-HTP DL-5-Hydroxytryptophan
Informations sur la solubilité H2O : 12.5 mg/mL (56.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 220.22
Quantité 10 mg
Poids de la formule 220.22
Pourcentage de pureté 98.99%
Qualité Research
Forme physique Poudre
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism