Learn More
Thermo Scientific™ 5-IAF (5-iodoacétamido-fluorescéine)
Description
La 5-Iodoacétamido-fluorescéine (5-IAF) Thermo Scientific est un dérivé à haute performance du colorant fluorescéine, activé pour un marquage facile et fiable des anticorps, des protéines et d’autres molécules à utiliser comme sondes fluorescentes. La 5-iodoacétamido-fluorescéine est un dérivé réactif au sulfhydryle de la fluorescéine qui marque les protéines et autres molécules ayant des thiols libres (chaînes latérales de la cystéine)
Propriétés de la 5-iodoacétamido-fluorescéine :
Propriétés de la 5-iodoacétamido-fluorescéine :
- Noms alternatifs : 5-IAF, 5-iodoacétamidofluorescéine
- Nom chimique : Acétamide, N-(3’,6’-dihydroxy-3-oxospiro [isobenzofurane-1{3H}, 9’-{9H}xanthène]-5-yl)-2-iodo
- Poids moléculaire : 515,26±3
- Source d’excitation : Ligne spectrale de 488 nm, laser à ion argon
- Longueur d’onde d’excitation : 494 nm
- Longueur d’onde d’émission : 518 nm
- Coefficient d’extinction : > 80,000 M-1 cm-1
- Numéro CAS : 63368-54-7
- Solubilité : Soluble dans le DMF ; tampons aqueux à pH > 6
- Groupes réactifs : Iodoacétamide, réagit avec les sulfhydryles à pH 7,0 à 7,5
Applications : - Marque les anticorps à utiliser comme sondes immunofluorescentes
- Marque les oligonucléotides pour les sondes d’hybridation
- Détecte les protéines dans les gels et sur les transferts Western
Spécification
Spécification
| Description | 5-IAF (5-iodoacétamido-fluorescéine), 25 mg, jaune à orange, poudre, colorant FITC, poids moléculaire 515,26±3, longueur d’onde d’excitation/d’émission de 494/518 nm, numéro CAS 63368-54-7, température de conservation de –20°C, utilisée p |
| Format | Poudre |
| À utiliser avec (application) | Marquage et réticulation des protéines, biologie des protéines |
| Quantité | 25 mg |
| Type de produit | 5-IAF (5-iodoacétamido-fluorescéine) |
| Poids moléculaire | 515,26±3 |
| Pureté | > 99 % par HPLC |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Marqueur ou colorant | FITC (fluorescéine) |
| Couleur | Jaune à orange |
| Afficher plus |