Learn More
Acide 5-indolylboronique, 97%
Code produit 10621843 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10621843 500 mg Flacon en verre 500mg
10078841 100 mg Flacon en verre 100mg
10563884 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10621843 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359465000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 144104-59-6 | C8H8BNO2 | 160,97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144104-59-6
Formule moléculaire C8H8BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 160.97
Numéro MDL MFCD01319013
Clé InChI VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-indolylboronic acid, indole-5-boronic acid, 1h-indol-5-yl boronic acid, 1h-indole-5-boronic acid, 5-indolboronic acid, 5-indolyl boronic acid, 5-indole-boronic acid, 1h-indol-5-ylboranediol, 5-indole boric acid, 5-indoleboronic acid
CID PubChem 2734361
Nom IUPAC Acide 1H-indol-5-ylboronique
SMILES OB(O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Indolylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Poids de la formule 160.96
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Indolylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement