Learn More
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene |
| CAS | 25245-29-8 |
| Formule moléculaire | C9H11IO3 |
| Numéro MDL | MFCD01318153 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | COC1=C(OC)C(OC)=CC(I)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.09 |
| Pourcentage de pureté | 95% |