Learn More
5-Iodo-1,2,3 -triméthoxybenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358396 1 g 1g
11368396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358396 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17414.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 25245-29-8 | C9H11IO3 | 294.09 g/mol
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene is used as a primary and secondary intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-iodo-1,2,3-triméthoxybenzène est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25245-29-8
Formule moléculaire C9H11IO3
Poids moléculaire (g/mol) 294.09
Numéro MDL MFCD01318153
Clé InChI IWPMQXOVTMABLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5-trimethoxyiodobenzene, benzene, 5-iodo-1,2,3-trimethoxy, acmc-1cfcc, 3,4,5-trimethoxy-iodobenzene, 3,4,5-trimethoxyphenyl iodide, 3,4,5-trimethoxy-iodo-benzene, 1-iodo-3,4,5-trimethoxybenzene, 1,2,3-trimethoxy-5-iodobenzene, 5-iodo-1,2,3-trimethoxy-benzene, 5-iodanyl-1,2,3-trimethoxy-benzene
CID PubChem 298133
Nom IUPAC 5-iodo-1,2,3-triméthoxybenzène
SMILES COC1=CC(I)=CC(OC)=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Point de fusion 85°C to 87°C
Quantité 1 g
Beilstein 1529690
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 294.09
Pourcentage de pureté ≥98%