Learn More
5-Iodo-1,2,3 -triméthoxybenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Beschreibung
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene is used as a primary and secondary intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-iodo-1,2,3-triméthoxybenzène est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
5-iodo-1,2,3-triméthoxybenzène est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene |
| Point de fusion | 85°C to 87°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1529690 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 294.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur