Learn More
5-Iodo-1,3-dimethyluracil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400628
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400628 1 g 1g
11410628 5 g 5g
11420628 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11400628 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25173.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 40738-83-8 | C6H7IN2O2 | 266.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40738-83-8
Formule moléculaire C6H7IN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 266.04
Numéro MDL MFCD00192228
Clé InChI XUUVRIXNFFFPCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-iodo-1,3-dimethyluracil, 5-iodo-1,3-dimethylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-iodo-1,3-dimethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione, acmc-209jgf, 1,3-dimethyl-5-iodouracil, 1,3-dimethyl 5-iodo uracil, uracil, 1,3-dimethyl-5-iodo, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione,5-iodo-1,3-dimethyl, 5-iodo-1,3-dimethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione
CID PubChem 622250
Nom IUPAC 5-iodo-1,3-diméthylpyrimidine-2,4-dione
SMILES CN1C=C(I)C(=O)N(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodo-1,3-dimethyluracil
Point de fusion 225°C (decomposition)
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 266.04
Pourcentage de pureté 99%