Learn More
5-iodo-1-méthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15487777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487777 5 g 5g
15477777 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37465.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34091-51-5
Formule moléculaire C4H5IN2
Poids moléculaire (g/mol) 208.00
Numéro MDL MFCD11109327
Clé InChI RJYWUQWCLZYCTI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13334065
Nom IUPAC 5-iodo-1-méthylpyrazole
SMILES CN1N=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Point de fusion 78°C to 81°C
Quantité 5 g
Sensibilité Light and moisture sensitive
Synonyme 5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-iodopyrazole, 1h-pyrazole,5-iodo-1-methyl, 1h-pyrazole, 5-iodo-1-methyl, 1-methyl-5-iodo-1h-pyrazole
Poids de la formule 208
Pourcentage de pureté 97%