Learn More
5-iodo-1-méthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10452684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10452684 1 g Flacon en verre ambré 1g
10682325 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10452684 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62311DA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 34091-51-5
Formule moléculaire C4H5IN2
Poids moléculaire (g/mol) 208.00
Numéro MDL MFCD11109327
Clé InChI RJYWUQWCLZYCTI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13334065
SMILES CN1N=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 5-iodo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-5-iodopyrazole, 1h-pyrazole,5-iodo-1-methyl, 1h-pyrazole, 5-iodo-1-methyl, 1-methyl-5-iodo-1h-pyrazole
Nom IUPAC 5-iodo-1-méthyl-1H-pyrazole
Poids de la formule 208
Pourcentage de pureté 97%