Learn More
5-iodo-2’-désoxycytidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2 g
Conditionnement:
1g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15453959 1 g 1g
15463959 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453959 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61356.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 611-53-0 | C9H12IN3O4 | 353.12 g/mol
5-Iodo-2'-deoxycytidine is used in the construction of DNA oligomers to enable structural studies and photoactivated cross-linking. It is used in the synthesis of other modified nucleosides, such as 5-ethynylferrocenyl-2?-deoxycytidine used in semiconductor electrodes and 10-(2-deoxyβ-D-ribofuranosyl)pyrimido[4,5:4,5]pyrimido[1,6-a]indole-6,9(7H)-dione (dCPPI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-iodo-2′-désoxycytidine est utilisée dans la fabrication d’oligomères d’ADN pour permettre des études structurales et une réticulation photoactivée. Elle est utilisée dans la synthèse d’autres nucléosides modifiés, tels que la 5-éthynylferrocényl-2′-désoxycytidine utilisée dans les électrodes semi-conductrices et le 10-(2 -désoxyβ-D-ribofuranosyl)pyrimido[4′,5′:4,5] pyrimido[1,6-a]indole-6,9(7H)-dione (dCPPI).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-53-0
Formule moléculaire C9H12IN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 353.12
Numéro MDL MFCD00038063
Clé InChI WEVJJMPVVFNAHZ-RRKCRQDMSA-N
Synonyme 5-iodo-2'-deoxycytidine, ibacitabine, 2'-deoxy-5-iodocytidine, 4-amino-1-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidin-2 1h-one, ibacitabine inn, ibacitabinum latin, ibacitabina spanish, cytidine, 2'-deoxy-5-iodo, iododeoxycytidine, unii-3ek8532dzv
CID PubChem 65050
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1I)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodo-2'-deoxycytidine
Point de fusion 180°C to 183°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 353.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre