Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-iodo-2’-désoxyuridine, 98 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine |
| Point de fusion | ∼190°C (decomposition) |
| Odeur | Odorless |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 30397 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Merck Index | 144891 |
| Poids de la formule | 354.1 |
| Pourcentage de pureté | 98% |