Learn More
(+)-5-iodo-2’-désoxyuridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10225070 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10225070 1 g Flacon en verre -
10649843 5 g Flacon en verre 5g
10054043 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10225070 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.80€
    51.65€ / 1g
    Économisez 9.15€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 54-42-2 | C9H11IN2O5 | 354.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54-42-2
Formule moléculaire C9H11IN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 354.10
Numéro MDL MFCD00134656
Clé InChI XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Synonyme idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
CID PubChem 5905
ChEBI CHEBI:147675
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Specifications
Nom chimique ou matériau (+)-5-Iodo-2′-deoxyuridine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100
Point de fusion 155.0°C to 180.0°C
Couleur Beige à blanc
Perte à la dessiccation 1% max. (1 g, 60°C) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15, 4931
Conditions de rotation spécifiques + 280.00 (20.00°C c=1,1M NaOH)
Rotation spécifique + 280.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: 2.0g/L hcl 0.2n- 74.0g/L naoh 0.2n (25°C),4.4g/L methanol- 2.6g/L alcohol (25°C),0.014g/L ether- 0.003g/L chloroform (25°C),1.6g/L acetone- 1.8g/L ethyl acetate (25°C),5.7
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidine-2,4-dione
Poids de la formule 354.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.