Learn More
5-Iodo-2'-Désoxyuridine, MP Biomedicals™
Code produit 11453040 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453040 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11453040 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02100357.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.90€
    49.35€ / 250mg
    Économisez 4.55€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Active contre le virus de la vaccine (orthopoxvirus). 5-Iodo-2'-Désoxyuridine, MP Biomedicals est un analogue de la pyrimidine (thymidine halogénée) qui entre en compétition avec la thymidine pour son incorporation dans l'ADN des cellules en réplication. Cette incorporation entraîne une sensibilité radio
Spécification
CAS 54-42-2
Point de fusion 196 °C à 197 °C (littérature)
Densité 2,148 g/cm3 (litt.)
Formule moléculaire C9H11IN2O5
Numéro MDL MFCD00134656
Quantité 250 mg
Synonyme idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
Informations sur la solubilité Solubilité à 25 °C en mg/mL : 2,0 dans l’eau ; 2,0 en 0,2N HCl ; 74,0 en 0,2N NaOH ; 4,4 en méthanol ; 2,6 en alc ; 0,014 en éther ; 0,003 en chloroforme ; 1,6 en acétone ; 1,8 en acétate d’éthyle ; 5,7 en dioxane.
Clé InChI XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 354.10
CID PubChem 5905
ChEBI CHEBI:147675
Poids de la formule 354.1
Pourcentage de pureté ∼99 % par HPLC
Forme physique Poudre blanche
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Iodo-2'-deoxyuridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1A
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Iodo-2'-deoxyuridine