Learn More
5-Iodo-2-furaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355485
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11355485 1 g 1g
11365485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355485 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19670.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2689-65-8 | C5H3IO2 | 221.981 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2689-65-8
Formule moléculaire C5H3IO2
Poids moléculaire (g/mol) 221.981
Numéro MDL MFCD00159503
Clé InChI QPGPCPKDVSPJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-iodo-2-furaldehyde, 5-iodofurfural, 5-iodo-2-furancarboxaldehyde, 5-iodo-2-furaldehdye, 2-furancarboxaldehyde, 5-iodo, 5-iodofuraldehyde, acmc-209gtv, 5-iodofurancarboxaldehyde, 5-iodanylfuran-2-carbaldehyde
CID PubChem 693264
Nom IUPAC 5-iodofurane-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=C(OC(=C1)I)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodo-2-furaldehyde
Point de fusion 126°C to 127°C
Quantité 1 g
Beilstein 108406
Sensibilité Air and light sensitive
Poids de la formule 221.98
Pourcentage de pureté 97%