Learn More
5-Iodo-2-furaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | 5-Iodo-2-furaldehyde |
| Point de fusion | 126°C to 127°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 108406 |
| Sensibilité | Air and light sensitive |
| Poids de la formule | 221.98 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.