Learn More
5-iodo-2-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11935231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11935231
Marque: Thermo Scientific Acros 442430050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 83863-33-6
Formule moléculaire C7H8IN
Poids moléculaire (g/mol) 233.05
Numéro MDL MFCD00051531
Clé InChI IOEHXNCBPIBDBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-iodotoluene, 5-iodo-o-toluidine, 5-iodo-2-methyl-phenylamine, benzenamine, 5-iodo-2-methyl, benzenamine,5-iodo-2-methyl, 5-iodo-2-methyl-aniline, 5-iodo-2-methylbenzenamine, 5-iodo-2-methylphenylamine, 2-methyl-5-iodoaniline, #
CID PubChem 522802
Nom IUPAC 5-iodo-2-méthylaniline
SMILES CC1=CC=C(I)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodo-2-methylaniline
Point de fusion 48°C to 50°C
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 233.05
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Iodo-2-methylaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.