Learn More
5-iodo-2-phénoxypyridine, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10304282
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10304282 1 g 1g
10503002 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10304282 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC19611DA
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 352018-92-9
Formule moléculaire C11H8INO
Poids moléculaire (g/mol) 297.095
Numéro MDL MFCD02681952
Clé InChI JCEXQQNAXWYXRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-iodo-2-phenoxy-pyridine, pyridine,5-iodo-2-phenoxy
CID PubChem 2776503
Nom IUPAC 5-iodo-2-phénoxypyridine
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=NC=C(C=C2)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodo-2-phenoxypyridine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 297.09
Pourcentage de pureté 95%