Learn More
5-Iodo-3-méthyl-2-(2,2,2-triméthylacétamido)pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457725 250 mg 250mg
11392979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457725 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27790.MD
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 677327-29-6
Formule moléculaire C11H15IN2O
Poids moléculaire (g/mol) 318.16
Numéro MDL MFCD04218302
Clé InChI LRQWADXLVLGBSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl-2,2-dimethylpropanamide, n-5-iodo-3-methyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propionamide, 5-iodo-3-methyl-2-pivaloylamino pyridine, 5-iodo-3-methyl-2-2,2,2-trimethylacetamido pyridine, n-5-iodo-3-methylpyridin-2-yl pivalamide, n-5-iodo-3-methyl-2-pyridyl pivalamide, n-5-iodo-3-methyl-2-pyridinyl-2,2-dimethylpropanamide, n-5-iodanyl-3-methyl-pyridin-2-yl-2,2-dimethyl-propanamide
CID PubChem 977179
Nom IUPAC N-(5-iodo-3-méthylpyridin-2-yl)-2,2-diméthylpropanamide
SMILES CC1=CC(I)=CN=C1NC(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodo-3-methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Point de fusion 141°C to 144°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 318.16
Pourcentage de pureté 95%