Learn More
5-iodo-m-xylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10511082 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10511082 5 mL Flacon en verre 5mL
10616491 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10511082 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 309250050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 22445-41-6 | C8H9I | 232.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22445-41-6
Formule moléculaire C8H9I
Poids moléculaire (g/mol) 232.06
Numéro MDL MFCD00060659
Clé InChI ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
CID PubChem 140924
Nom IUPAC 1-iodo-3,5-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC(I)=CC(C)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Iodo-m-xylene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
Couleur Jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.6000g/mL
Quantité 5 mL
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5930 to 1.595
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.6
Point d’ébullition 92°C to 94°C (3.0 mmHg)
Poids de la formule 232.07
Pourcentage de pureté 99%