Learn More
5-iodo-m-xylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10616491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10616491 25 mL Flacon en verre 25mL
10511082 5 mL Flacon en verre 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10616491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 309250250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 22445-41-6 | C8H9I | 232.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22445-41-6
Formule moléculaire C8H9I
Poids moléculaire (g/mol) 232.06
Numéro MDL MFCD00060659
Clé InChI ZLMKEENUYIUKKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-iodo-m-xylene, 1,3-dimethyl-5-iodobenzene, benzene, 1-iodo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyliodobenzene, pubchem3872, acmc-1ccdf, 3,5-dimethyl-1-iodobenzene, ksc422q9l, 1-iodo-3,5-dimethylbenzene, #
CID PubChem 140924
Nom IUPAC 1-iodo-3,5-diméthylbenzène
SMILES CC1=CC(I)=CC(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodo-m-xylene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
Couleur Jaune
% max. CAS 100.0
Densité 1.6000g/mL
Quantité 25 mL
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5930 to 1.595
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Gravité spécifique 1.6
Point d’ébullition 92°C to 94°C (3.0 mmHg)
Poids de la formule 232.07
Pourcentage de pureté 99%