Learn More
5-iodocytidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406539 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15406539 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64698.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Iodocytidine
CAS 1147-23-5
Couleur Blanc
Formule moléculaire C9H12IN3O5
Numéro MDL MFCD00056070
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Synonyme 5-iodocytidine, 5-iodo-cytidine, iodocytidine, cytidine, 5-iodo, 4-amino-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-5-iodopyrimidin-2 1h-one, 4-amino-1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-iodopyrimidin-2-one, 5-i-cytidine, 5-iodo-d-cytidine, pubchem11079, 5-ic
Clé InChI LQQGJDJXUSAEMZ-UAKXSSHOSA-N
SMILES C1=C(C(=NC(=O)N1C2C(C(C(O2)CO)O)O)N)I
Nom IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidin-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 369.115
CID PubChem 159359
Poids de la formule 369.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline ou poudre