Learn More
5-iodoindole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11986721 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11986721 5 g 5g
11996721 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11986721 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441590050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16066-91-4 | C8H6IN | 243.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16066-91-4
Formule moléculaire C8H6IN
Poids moléculaire (g/mol) 243.04
Clé InChI TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-iodoindole, 1h-indole, 5-iodo, 5-iodo indole, 5-iodanyl-1h-indole, zlchem 1099, acmc-1brxb, maybridge1_006499
CID PubChem 2782313
Nom IUPAC 5-iodo-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodoindole
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95°C to 99°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 243.04
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide ou solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Iodoindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.