Learn More
5-Iodotoluic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Iodotoluic Acid |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7IO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| Poids de la formule | 261.9491 |