Learn More
5-Iodotubercidade, TRC
Code produit 30406606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406606 25 mg
30394652 1 mg
30394238 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406606 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI72500025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24386-93-4
Formule moléculaire C11 H13 I N4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 392.15
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-5-iodopyrrol[2,3-d]pyrimidine-7-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
SMILES Nc1ncnc2c1c(I)cn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodotubercidin
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H13IN4O4/c12-4-1-16(10-6(4)9(13)14-3-15-10)11-8(19)7(18)5(2-17)20-11/h1,3,5,7-8,11,17-19H,2H2,(H2,13,14,15)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Poids de la formule 391.9981