Learn More
5-Iodouracil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335249
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11335249 10 g 10g
11345249 50 g 50g
11355249 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11335249 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18994.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 696-07-1 | C4H3IN2O2 | 237.98 g/mol
It is used as an intermediate. It has an antitumor activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire. Possède une activité antitumorale.
Solubilité
Turbidité très faible dans NH3aq. Soluble dans du NaOH 1 M.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants et de la lumière. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 696-07-1
Formule moléculaire C4H3IN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 237.98
Numéro MDL MFCD00006020
Clé InChI KSNXJLQDQOIRIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-iodouracil, 5-iodopyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-iodo, uracil, 5-iodo, 5-iodopyrimidine-2,4-diol, 2,4-dihydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo uracil, unii-h59brk500m, chembl1173, 5-iodo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
CID PubChem 69672
ChEBI CHEBI:43636
Nom IUPAC 5-iodo-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES IC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodouracil
Point de fusion 274°C to 276°C
Quantité 10 g
Beilstein 4891
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Very faint turbidity in NH3aq. Soluble in 1M NaOH.
Poids de la formule 237.99
Pourcentage de pureté 97%