Learn More
5-Iodouracile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Iodouracil |
| CAS | 696-07-1 |
| Formule moléculaire | C4H3IN2O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 5-Iodo-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5-Iodo-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Iodo-2,4-pyrimidinedione, 5-Iodopyrimidine-2,4-diol, 5-Iodouracil, NSC 57848 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3IN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | IC1=CNC(=O)NC1=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.98 |
| Poids de la formule | 237.9239 |