Learn More
5-Iodovanilline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11432158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11432158 250 g 250g
11412158 10 g 10g
11422158 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11432158 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15162.30
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5438-36-8 | C8H7IO3 | 278.045 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5438-36-8
Formule moléculaire C8H7IO3
Poids moléculaire (g/mol) 278.045
Numéro MDL MFCD00006941
Clé InChI FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68
CID PubChem 79499
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-iodo-5-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodovanillin
Point de fusion 181°C to 184°C
Odeur Irritating
Quantité 250 g
Beilstein 2049762
Sensibilité Air and light sensitive
Poids de la formule 278.05
Pourcentage de pureté 98%