Learn More
5-isocyanato-1-méthyle-1H-indole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10522334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10522334 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10136733 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10522334 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC41406CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 884507-16-8
Formule moléculaire C10H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 172.19
Numéro MDL MFCD09702358
Clé InChI RDQRMCJCROUHOF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24229489
SMILES CN1C=CC2=CC(=CC=C12)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Isocyanato-1-methyl-1H-indole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 5-isocyanato-1-methyl-1h-indole, 1h-indole, 5-isocyanato-1-methyl, 1-methylindol-5-isocyanate, 1h-indole,5-isocyanato-1-methyl, 1-methyl-1h-indole-5-yl isocyanate
Nom IUPAC 5-isocyanato-1-methyl-1H-indole
Poids de la formule 172.19
Pourcentage de pureté 97%