Learn More
5-(isocyanométhyl)-1,3-benzodioxole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10600904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10600904 1 g -
10247723 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10600904 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50806DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 71217-46-4
Formule moléculaire C9H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 177.159
Numéro MDL MFCD08435909
Clé InChI RIUNOJGBBOBVDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-isocyanatomethyl-2h-1,3-benzodioxole, 5-isocyanatomethyl-1,3-benzodioxole, 1,3-benzodioxole,5-isocyanatomethyl, 1,3-benzodioxole, 5-isocyanatomethyl, 3,4-methylenedioxy benzyl isocyanate, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isocyanate, 5-isocyanatomethyl benzo d 1,3 dioxole, 2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolan-5-ylmethanisocyanate
CID PubChem 15932354
Nom IUPAC 5-(isocyanatométhyl)-1,3-benzodioxole
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CN=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Isocyanatomethyl)-1, 3-benzodioxole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 97%