Learn More
Chlorure de 5-isopropyl-2-méthoxybenzène-1-sulfonyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Isopropyl-2-methoxybenzene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 88059-65-8 |
| Formule moléculaire | C10H13O3SCl |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13ClO3S/c1-7(2)8-4-5-9(14-3)10(6-8)15(11,12)13/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1S(=O)(=O)Cl)C(C)C |
| Nom IUPAC | Chlorure de 2-méthoxy-5-propan-2-ylbenzènesulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 248.72 |
| Poids de la formule | 248.0274 |